Fontos dokumentumok
8.02253
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
2-(Cl)C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-433-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
13.33 hPa ( 51.2 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
550 °C
hatékonyság
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
174 °C/1013 hPa
mp
7 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 64 °C
sűrűség
1.26 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chlorophenol for synthesis. CAS 95-57-8, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄OH.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.265
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64.0 °C - closed cup