Fontos dokumentumok
255149
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
Szinonimák:
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4[C(CH3)2OH]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?