Merck
477923
Sigma-Aldrich
9H-Fluorene-9,9-dimethanol
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
142-145 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCC1(CO)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O2/c16-9-15(10-17)13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16-17H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHBLISBUFROBBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9H-Fluorene-9,9-dimethanol is an aryldiol.
Alkalmazás
9H-Fluorene-9,9-dimethanol may be used in the synthesis of:
  • 4,4′-(9H-fluorene-9-yl-dimethoxy)diphthalonitrile]
  • poly- [oxy(9H-fluoren-9,9-dimethylene)oxy(tetramethyldisilylene)]
  • 9,9-(Ph2POCH2)2-fluorene, a diphosphinite ligand
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A fluorene-based diphosphinite ligand, its Ni, Pd, Pt, Fe, Co and Zn complexes and the first structurally characterized diphosphinate metal chelates.
Li C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(15), 4337-4345 (2010)
Synthesis, characterization, electrochemistry and VOC sensing properties of novel ball-type dinuclear metallophthalocyanines.
Cimen Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 1137-1147 (2014)
Synthesis and Properties of Poly [oxy (arylene) oxy (tetramethyldisilylene)] s via Melt Copolymerization Reaction.
Jung EA and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(6), 1637-1642 (2013)