Merck
242500
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
97%
Szinonimák:
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.02
Beilstein:
1280132
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
tartalmaz
0.2% potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
sűrűség
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F
Lobbanási pont (C)
53 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1→2 Migration and concurrent glycosidation of phenyl 1-thio-α-mannopyranosides via 2, 3-O-cyclic dioxonium intermediates.
Tetrahedron, 59(2), 249-254 (2003)
Ping Xu et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Hyperbranched polycaprolactone with controlled structure was synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer radical ring-opening polymerization along with self-condensed vinyl polymerization (SCVP) of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO). Vinyl 2-[(ethoxycarbonothioyl) sulfanyl] propanoate (ECTVP) was used as polymerizable chain transfer agent. Living polymerization behavior was