Merck
181358
Sigma-Aldrich
Poly(benzyl methacrylate)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Szinonimák:
PBMA
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~100,000 by GPC
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 54 °C
sűrűség
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A variety of morphologies can be obtained by preparing poly(benzyl methacrylate)(PBzMA)/epoxy thermoset polymer blends of different compositions. The changing morphology is known to have an influence on the dynamic mechanical properties of the polymer blend. These thermoset blends find uses as matrix materials for composites and coatings.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dynamic mechanical properties and morphology of poly (benzyl methacrylate)/epoxy thermoset blends.
Prolongo M G, et al.
Polym. Eng. Sci., 50(9), 1820-1830 (2010)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.