Merck
306258
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-butyl methacrylate)
~90% 4-vinylpyridine
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
minőség
~90% 4-vinylpyridine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.