Fontos dokumentumok
181625
Poly(Bisphenol A carbonate)
average Mw ~45,000 by GPC
Szinonimák:
4,4′-Dihydroxydiphenyl-2,2-propane carbonate polymer, Bisphenol A carbonate homopolymer, Carbonic acid-4,4′-dihydroxydiphenyl-2,2-propane copolymer, Poly(dian carbonate), Poly[2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane carbonate]
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw ~45,000 by GPC
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.585
átmeneti hőmérséklet
Tg 150 °C
Tm 267 °C
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare transparent nanocomposites for optical applications.
- To study the wettability of graphene.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?