Merck
181919
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene adipate)
average Mw ~10,000 by GPC
Szinonimák:
Ethylene glycol adipate, Poly(ethylene adipate), dihydroxy terminated
About This Item
Lineáris képlet:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
chunks
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~10,000 by GPC
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)