Fontos dokumentumok
190942
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~38,000
átmeneti hőmérséklet
Tm 227 °C
Tg 66 °C
sűrűség
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)