Fontos dokumentumok
182036
Poly(ethylene succinate)
average Mw 10,000
Szinonimák:
Ethylene glycol succinate
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
(OCH2CH2O2CCH2CH2CO)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Forma
chunks
crystals
granular
molekulatömeg
average Mw 10,000
átmeneti hőmérséklet
Tg −1 °C
Tm 108 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4.C2H6O2/c5-3(6)1-2-4(7)8;3-1-2-4/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJVOPINBJQWMNY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack