Merck
181501
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene adipate)
average Mw ~12,000 by GPC
Szinonimák:
Adipic acid-1,4-butanediol copolymer, PBAG, Poly(butylene adipate), Poly(tetramethylene adipate)
About This Item
Lineáris képlet:
[O(CH2)4O2C(CH2)4CO]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
chips
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~12,000 by GPC
átmeneti hőmérséklet
Tg −68 °C
Tm 54 °C
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Injection molding for automotive, mechanical and electronic industries.
Tulajdonságok és előnyök
Excellent heat resistance, low creep and high stiffness at elevated temperatures.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)