Merck
181560
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Szinonimák:
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
50 mol % butyl methacrylate
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
average Mw ~354,000 by GPC
logaritmikus viszkozitási szám
0.54 dL/g(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 35 °C
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Alkalmazás
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)