Merck
178829
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclohexanol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H10OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167.2-167.6 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
Általános leírás
2-Methylcyclohexanol binds to the exo-site of the small molecules.
Alkalmazás
2-Methylcyclohexanol was used in the fragment-based crystallographic screening against HIV protease.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexander L Perryman et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 257-268 (2010-07-28)
We have employed a fragment-based screen against wild-type (NL4-3) HIV protease (PR) using the Active Sight fragment library and X-ray crystallography. The experiments reveal two new binding sites for small molecules. PR was co-crystallized with fragments, or crystals were soaked