Merck
153087
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Szinonimák:
Hexahydro-o-cresol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H10OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
Beilstein:
1847535
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1CCCCC1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylcyclohexanol was used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jeanette Lotter et al.
Biotechnology letters, 26(15), 1191-1195 (2004-08-04)
Epoxides are often highly hydrophobic substrates and the presence of an organic co-solvent within an aqueous bioreactor is in such cases indicated. The effect of 40 water-miscible and -immiscible organic solvents on epoxide hydrolase activity in whole-cells of the yeast
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV