Merck
324949
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid
98%
Méret kiválasztása
1 G
28 500,00 Ft
5 G
53 600,00 Ft
28 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
28 500,00 Ft
5 G
53 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C4H4(CO2H)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
28 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
242 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid forms cobalt(II) complex under hydrothermal conditions and its crystal structure was studied by synchrotron radiation and neutron powder diffraction.[1]
Alkalmazás
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid was employed as capping ligand in the preparation of gold colloids.[2]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Di Li et al.
Journal of colloid and interface science, 283(2), 440-445 (2005-02-22)
Oxalic acid (Ox) and 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic acid (CBTCA) were employed as capping ligands in the preparation of gold colloids. FTIR indicated that Ox adopted a linear configuration through one oxygen atom and one gold atom, while CBTCA adopted a bridge configuration
Pau Díaz-Gallifa et al.
Inorganic chemistry, 53(11), 5674-5683 (2014-05-17)
A novel cobalt(II) complex of formula [Co2(cbut)(H2O)3]n (1) (H4cbut = 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic acid) has been synthesized under hydrothermal conditions and its crystal structure has been determined by means of synchrotron radiation and neutron powder diffraction. The crystal structure of 1 consists