Merck
176966
Sigma-Aldrich
4-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
Cinchoninaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.17
Beilstein:
113072
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
szennyeződések
3% lepidine
mp
45-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-6-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cinchoninaldehyde and Aliphatic Amines?Preparation of Some Lepidylamines.
Phillips AP.
Journal of the American Chemical Society, 69(4), 865-866 (1947)
Alaa Naama-Amar et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Candidatus Phytoplasma, the causative agent of yellows disease, inflicts substantial damage on several hundred plant species including perennials and annual plants. The endophytic bacterium Frateuria defendens reduces the symptoms of yellows disease in a number of agricultural crops. One possible
Chunqing Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117720-117720 (2019-11-14)
It's of vital importance to detect heavy metals in environment and living cells. In this work, four near-infrared regions boron dipyrromethene (BODIPY) probes (QBPH, PBPH, QBP and PBP) are constructed based on two BODIPY precursors (QB, PB) for sensing of
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded