Merck
N109
Sigma-Aldrich
1-Naphthaldehyde
95%
Szinonimák:
α-Naphthal, Naphthalene-1-carbaldehyde, α-Naphthaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
Beilstein:
386082
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.652 (lit.)
bp
160-161 °C/15 mmHg (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Naphthaldehyde can be used to synthesize:
  • (S)-1-α-naphthyl-1-ethanol
  • N-(4-aryl)-N-(α-naphthyliden)amines
  • N-aryl-N-[1-(1-naphthyl)but-3-enyl]amines
  • naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Highly enantioselective addition of dimethylzinc to arylaldehydes catalyzed by (2S)-1-ferrocenyl-methylaziridin-2-yl (diphenyl) methanol.
Wang M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(3), 288-292 (2009)
Cytotoxic and Antifungal Activities of Diverse ?-Naphthylamine Derivatives.
Kouznetsov V, et al.
Scientia Pharmaceutica, 80(4), 867-878 (2012)
Pramod Kumar Singh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(4), 853-858 (2006-03-15)
A series of new coordination complexes of cobalt(II), nickel(II) and copper(II) with two new aroylhydrazones, 2-hydroxy-1-naphthaldehyde isonicotinoylhydrazone (H(2)L(1)) and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde-2-thenoyl-hydrazone (H(2)L(2)) have been synthesized and characterized by elemental analysis, conductance measurements, magnetic susceptibility measurements, (1)H NMR spectroscopy, IR spectroscopy, electronic
Miraç Ocak et al.
Journal of fluorescence, 27(1), 59-68 (2016-09-17)
Four new Schiff base ligands carrying naphthalene groups were prepared from the reaction of 2,4-diamino-6-methyl-1,3,5-triazine and 2,4-diamino-6-undecyl-1,3,5-triazine with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde. The influence of a series of metal ions including Cu
Transformation of schiff bases derived from alpha?naphthaldehyde. Synthesis, spectral data and biological activity of new?3?aryl?2?(??naphtyl)?4?thiazolidinones and N?aryl?N?[1?(??naphthyl) but?3?enyl] amines.
Kouznetsov V, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(6), 995-999 (2004)