Merck
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Szinonimák:
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
103-106 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)