Merck
55083
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
2-Formyl-8-hydroxyquinoline, 2-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-2-aldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.17
Beilstein:
127519
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
mp
97-100 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Oc1cccc2ccc(C=O)nc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)11-8/h1-6,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde can be prepared from 2-methylquinolin-8-ol via oxidation using selenium dioxide.
Alkalmazás
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde (8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde) may be used in the preparation of:
  • 8-hydroxy-2-quinoline-1-aminopyrene by Schiff-base reaction with 1-aminopyrene
  • (E)-2-((2-(pyridin-2-yl)hydrazono)methyl)quinolin-8-ol by coupling with 2-hydrazinopyridine
  • 8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde oxime
  • 2-[(8-Hydroxyquinoline)-2-methylaminoethyl]-β-D-glucopyranoside
Egyéb megjegyzések
Building block for the synthesis of complexing agents
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A turn-on Schiff-base fluorescence sensor for Mg 2+ ion and its practical application.
Kao MH, et al.
Journal of Luminescence, 169, 156-160 (2016)
Ayaan Saleem et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(17), 6156-6165 (2018-04-19)
One-pot reaction between 8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde (HQC) and tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS) followed by in situ cyclization yielded an oxazolidine based ligand which produced four mononuclear complexes of MnII(1), CoII(2), NiII(3), ZnII(4), a tetranuclear iron (FeIII4) complex (5) and a trinuclear cobalt (CoIICoIII2) complex
S-shaped decanuclear heterometallic [Ni8Ln2] complexes [Ln (iii)= Gd, Tb, Dy and Ho]: theoretical modeling of the magnetic properties of the gadolinium analogue.
Hossain S, et al.
Dalton Transactions, 43(26), 10164-10174 (2014)
Rhombus-shaped tetranuclear [Ln4] complexes [Ln= Dy (III) and Ho (III)]: synthesis, structure, and SMM behavior.
Chandrasekhar V, et al.
Inorganic Chemistry, 52(11), 6346-6353 (2013)
S. Sugata et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 35, 2623-2623 (1987)