Merck
176737
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
DNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
65 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3959
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)