Merck
487813
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled acetic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH313CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
C[13C](=O)O[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFDIJRYMOXRFFG-CQDYUVAPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)