Merck
607428
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4,d6
99 atom % 13C, 97 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(13CD313CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
sűrűség
1.185 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFDIJRYMOXRFFG-YGFKJJKOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)