Merck
B3159
Sigma-Aldrich
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Szinonimák:
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(SO3K)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.42
Beilstein:
6552908
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)