Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
260-270 °C (lit.)
sűrűség
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.