Merck
192414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-chloropropionate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHClCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
Beilstein:
773906
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 2-chloropropionate was used as initiator during the synthesis of poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) and poly(N-isopropylacrylamide) via atom transfer radical polymerization. It was also used in the synthesis of end-functionalized poly(N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and thermoresponsive property of end-functionalized poly (N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
Duan Q, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(3), 1117-1124 (2006)
Xiaoze Jiang et al.
Biomacromolecules, 8(10), 3184-3192 (2007-09-25)
A double hydrophilic ABC triblock copolymer, poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(N-isopropylacrylamide) (PDEA-b-PDMA-b-PNIPAM), containing the well-known pH-responsive PDEA block and thermoresponsive PNIPAM block, was synthesized by atom transfer radical polymerization via sequential monomer addition using ethyl 2-chloropropionate as the initiator. The obtained triblock