Merck
272477
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal
technical grade, 90%
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)