Fontos dokumentumok
436372
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
98%
Szinonimák:
4,4′-Thiodianiline
Teszt
98%
Forma
solid
mp
105-107 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used for the preparation of the following:
- polypyromellitimides
- sulfur-containing copolyimides
- polyamides
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?