Fontos dokumentumok
A4929
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
BioReagent, suitable for electrophoresis
Szinonimák:
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
alkalmasság
suitable for electrophoresis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.