Merck
216909
Sigma-Aldrich
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.37 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
242-244 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was used as fluorescent probe to detect the presence of hydrophobic sites in aqueous solutions of copolymers of acrylamide and N-alkyl-acrylamides. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate (ANS) was employed as guest molecule to investigate the temperature dependence of affinity behavior of β-cyclodextrin-incorporated poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with ANS.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)