Merck
640573
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl chloride
95%
Szinonimák:
Cyclopropylsulfonyl chloride
Méret kiválasztása
100 MG
29 600,00 Ft
500 MG
127 000,00 Ft
29 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
29 600,00 Ft
500 MG
127 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5ClO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
29 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4770 (lit.)
sűrűség
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClS(=O)(=O)C1CC1
InChI
1S/C3H5ClO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cyclopropanesulfonyl chloride can be used in the synthesis of (1R,2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic sulfonamide derivatives, which can serve as building blocks in the preparation of potent hepatitis C virus NS3 protease inhibitors.[1]
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Concise asymmetric synthesis of a (1R, 2S)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid-derived sulfonamide and ethyl ester"
Lou Sha, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(39), 6796-6805 (2013)
Cikkek
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.