Merck
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
Szinonimák:
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3OPF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.15
Beilstein:
4302183
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
tartalmaz
diethyl ether as stabilizer
Minőségi szint
mp
~145 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)