Merck
164674
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3OSbCl6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
437.66
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Changxin Chen et al.
Scientific reports, 6, 22203-22203 (2016-02-27)
A p-i-n junction diode based on the selectively doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) had been investigated, in which two opposite ends of individual SWCNT channel were doped into the p- and n-type SWCNT respectively while the middle segment of SWCNT