Fontos dokumentumok
Z136042
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
capacity 2 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
thimble red
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
200-2B
kapacitás
2 mL
Általános leírás
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)