Merck
162515
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.13
Beilstein:
2079486
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
sűrűség
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Fluorobenzyl alcohol undergoes oxidation using graphite oxide under ultrasonic irradiation to yield 2-fluorobenzaldehyde.
Alkalmazás
2-Fluorobenzyl alcohol was used in Nafion-H catalyzed preparation of diphenylmethyl ethers of alcohols.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nafion-catalyzed preparation of benzhydryl ethers.
Stanescu MA and Varma RS.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7307-7309 (2002)
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)