Merck
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
Szinonimák:
o-Anisyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
Beilstein:
2043673
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)