Fontos dokumentumok
114588
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
97%
Szinonimák:
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine
Teszt
97%
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
mp
285-288 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
acetone: moderately soluble
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
λmax
451 nm
funkcionális csoport
amine
thioether
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?