Merck
445185
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Szinonimák:
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
144-147 °C (lit.)
funkcionális csoport
Fmoc
ester
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)