Fontos dokumentumok
157384
Phenanthridine
98%
Szinonimák:
Benzo[c]quinoline
Teszt
98%
Forma
powder
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Used in the study of ecotoxicity.
- Used in rotational spectroscopic investigations and radio astronomical searches.
- Used as a dye in biological and chemical sensors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?