SML0540
Oxyphenbutazone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, G 27202, NSC 526053, Ro 04-4410, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3