Merck
100854
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
Szinonimák:
2′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)