Merck
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Szinonimák:
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6BrF3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
46-56 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)