Merck
159352
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5144 (lit.)
sűrűség
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Fluorophenyl isocyanate is the main component of essential oil from Rhododendron thymifolium Maxim. Molecular geometry of 2-fluorophenyl isocyanate has been investigated by microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Studies on the Essential Constituent of Rhododendron thymifolium Maxim.
Ji Z, et al.
Acta Horticulturae Sinica, 29(4), 386-388 (2002)
Microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance study of the molecular geometry of 2-fluorophenylisocyanate.
Masson MA, et al.
Journal of Molecular Structure, 68, 307-314 (1980)