Merck
516546
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)