Merck
263516
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
163-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3-Difluorobenzoic acid forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds.
Alkalmazás
2,3-Difluorobenzoic acid has been used as a tracer for determining the extent of recovery of materials injected into oil wells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aleksandra A Knapik et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o466-o466 (2008-01-01)
2,3-Difluoro-benzoic acid, C(7)H(4)F(2)O(2), forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds. The dimers are stacked and the stacks are held together by weak C-H⋯F and C-H⋯O inter-actions.