HAWP29325
MF-Millipore Membrane
pore size 0.45 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
293 mm
vastagság
180 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
2.5%
törésmutató
n/D 1.51
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.45 μm pore size
79 % porosity
kapacitás
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
buborékpont
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3