Fontos dokumentumok
L5139
Lycorine hydrochloride
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
Licorin hydrochloride, Lychorine chloride, Lycorine HCl
About This Item
Javasolt termékek
product name
Lycorine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
210-212 °C
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges