Merck
223298
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)acetamide
95%
Szinonimák:
TMS acetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.25
Beilstein:
741928
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
bp
84 °C/18 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The efficiency of N-(Trimethylsilyl)acetamide (TMS acetamide) as allyl group scavenger and its compatibility with Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (Fmoc) protecting groups were studied.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F
Lobbanási pont (C)
70 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)