Fontos dokumentumok
153095
4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
Szinonimák:
Hexahydro-p-cresol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.94 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.5 mmHg ( 30 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
563 °F
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
171-173 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?