Merck
175676
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 chloride
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
ND4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
57.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
98 atom % D
form
powder
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)