Merck
900596
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
reagent grade, ≥99.5 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.07
Beilstein:
1733278
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
grade
reagent grade
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)